3'-Azido-3'-deoxythymidine 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 1-(3-Azido-2,3-dideoxy-beta-D-ribofuranosyl)thymine, Zidovudine, Azidothymidine, AZT
454980010 454980050 454980250
ACRO454980010EA 620 NOK
ACRO454980010 ACRO454980050 ACRO454980250
3'-Azido-3'-deoxythymidine 98%
3'-Azido-3'-deoxythymidine
Formel: C₁₀H₁₃N₅O₄
MW: 267,25 g/mol
Smeltepunkt: 118…120 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00006536
CAS-nummer: 30516-87-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 122 to 126 °C
HPLC ≥97.5 %