Trimethoprim 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 5-(3,4,5-Trimethoxybenzyl)pyrimidine-2,4-diamine, 2,4-Diamino-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)pyrimidine
455120050 455120250 455121000
ACRO455120050EA 1300 NOK
ACRO455120050 ACRO455120250 ACRO455121000
Trimethoprim 98%
Trimethoprim
Formel: C₁₄H₁₈N₄O₃
MW: 290,32 g/mol
Smeltepunkt: 234…236 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00036761
CAS-nummer: 738-70-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 199 to 203 °C
Loss on drying ≤0.5 % (105 °C, 4 h)
HPLC ≥97.5 %