2-Pyrimidinecarboxylic acid 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Pyrimidine-2-carboxylic acid, 2-Carboxypyrimidine
455830010 455830050
ACRO455830010EA 840 NOK
ACRO455830010 ACRO455830050
2-Pyrimidinecarboxylic acid 95%
2-Pyrimidinecarboxylic acid
Formel: C₅H₄N₂O₂
MW: 124,1 g/mol
Smeltepunkt: 190…195 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00856161
CAS-nummer: 31519-62-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94.0 %