Microplate readers, multi-mode, FlexStation® 3
Leverandør: MOLECULAR DEVICES
FLEX3 FLEX3-SC-ACAD3 FLEX3-R
735-0381EA 0 NOK
735-0381 MLDVFLEX3-SC-ACAD3 MLDVFLEX3-R
Microplate readers, multi-mode, FlexStation® 3
Mikroplatelesere
FlexStation® 3 Benchtop Multi-Mode Microplate Reader combines SpectraMax® M5e Multi-Mode Microplate Reader performance with an integrated 8- or 16-channel pipettor into one compact benchtop reader. The FlexStation 3 Microplate Reader high-efficiency monochromator optics are tunable for absorbance, fluorescence intensity, fluorescence polarisation, and time-resolved fluorescence assays. It also has a dedicated photomultiplier tube for luminescence assays.
  • Five-mode reader with a wide range of applications
  • Flexible liquid transfer enables more assay
More Product Information
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Modell FlexStation® 3
Environmentally Preferable
Lyskilde Xenon flash lamp (1 joule/flash)
Detektor 2 photomultiplier tubes
Bølgelengdeområde 200 - 1000 nm
Valg av bølgelengde 1,0 nm increments
Bølgelengdenøyaktighet ±0,2 nm
Båndbredde bølgelengde ≤4,0 nm
Bølgelengdereproduserbarhet ±0,2 nm
Inkuberingsområde 2 °C above ambient to 45 °C
Fotometrisk nøyaktighet <±0,006 OD ±1%
Fotometrisk linearitet 0,0 - 2,0 OD
Fotometrisk område 0,000 - 4,000 OD
Platetyper 6-, 12-, 24-, 48-, 96-, 384-well plates
Programvare SoftMax® Pro
Strølys <0,05% at 230 nm
B×D×H 580×400×490 mm
Vekt 22,7 kg