Skjæreresistente hansker, Check & Go Amber PU 3
Leverandør: HONEYWELL SAFETY
2332242/10 2332242/11 2332242/7 2332242/8 2332242/9
112-4643EA 0 NOK
112-4643 112-4644 112-4645 112-4646 112-4647
Skjæreresistente hansker, Check & Go Amber PU 3
Hansker
Disse strikkede hanskene i polyamid/HPPE-fibre/elastan med PU-belegg på håndflate og fingertupper gir kutt- og punkteringsmotstand. Ideell når du håndterer skarpe deler i et tørt eller fett miljø.
  • Strikketeknikken gir en hanske som passer til hendene, med god gripeevne
  • De tette maskene (størrelse 13) gir hansken perfekt støtte, begrenser gjennomtrengning av smuss og gir god følsomhet
  • Ventilert bakside optimaliserer pusteevnen
  • PU-belegg på håndflatene og fingertuppene gir fremragende slitasjebestandighet
  • Fargekoding på oversiden av hånden og fargen på
More Product Information
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Modell Check & Go Amber PU 3
Ambidekstral/håndspesifikk Håndspesifikk
Environmentally Preferable
Engangs/flergangs gjenbrukbar
Linermateriale Polyamide/elastane/HPPE fibres
Måler 13
Type mansjett Strikket håndledd
EN norm EN 388 (4342)