HPTLC-plate av glass, silikagel 60, modifisert lag
Leverandør: Merck
1.12668.0001 1.13192.0001 1.15647.0001 1.16464.0001 1.05636.0001
1.12668.0001EA 5550 NOK
1.12668.0001 1.13192.0001 1.15647.0001 1.16464.0001 1.05636.0001
HPTLC-plate av glass, silikagel 60, modifisert lag
TLC-plater
CN- og DIOL-modifiserte silikaplater er moderat polare og passer både til vanlige og omvendte fasesystemer. Aminomodifisert NH₂-plate gir svakt basiske ionebytteegenskaper med spesiell selektivitet for ladede forbindelser. Utgjør et alternativ til PEI-cellulose.