Visir, uvex pheos visor
Leverandør: UVEX
9906.002 9906.003 9906.005 9906.006 9906.007 9906.008
111-1935EA 1400 NOK
111-1935 111-1936 111-1937 111-1938 111-1939 111-1940
Visir, uvex pheos visor
Ansiktsskjermer
Visir i polykarbonat med uvex supravision excellence-teknologi for indre belegg. Permanent duggsikker på innsiden og ekstremt ripebestandig på utsiden. Ideell for arbeidsplasser der man ofte beveger seg mellom innendørs og utendørs eller fra lys til mørke.
  • Tilgjengelig med to alternative fester: mekanisk sidestykke eller automatisk magnetisk lås
  • Kompatibel med vernehjelmene uvex pheos E-S-WR og uvex pheos B-S-WR samt med uvex pheos alpine-vernehjelm for arbeid i høyder
  • Kan kombineres med magnethørselvern uvex K2H og uvex K2H
Sertifisert forMore Product Information