Amikacin
Leverandør: MP Biomedicals
02150342.2 0215034201 0215034205
ICNA02150342.2EA 665 NOK
ICNA02150342.2 ICNA0215034201 ICNA0215034205
Amikacin
Amikacin
Sparingly soluble in water.
Formel: C₂₂H₄₃N₅O₁₃
MW: 585,61 g/mol
MDL nummer: MFCD00883675
CAS-nummer: 37517-28-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Form White Powder
Storage Store at +4 °C, Store desssicated
Loss on Drying 9%
Optical Rotation +100,5°
pH 9,5 - 11,5 (1% aq soln)
Potency ~900 μg/mg