Natriumhydrogenkarbonat ≥99.5%, white powder
Leverandør: MP Biomedicals
Synonymer: Sodium bicarbonate
02195497.5 0219549701 0219549705
ICNA02195497.5EA 495 NOK
ICNA02195497.5 ICNA0219549701 ICNA0219549705
Natriumhydrogenkarbonat ≥99.5%, white powder
Natriumhydrogenkarbonat
Soluble in water (100 mg/ml).
Formel: NaHCO₃
MW: 84.01 g/mol
Smeltepunkt: 270 °C (dec., lit.)
Tetthet: 2.159 (20 °C) (lit.)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003528
CAS-nummer: 144-55-8
Merck Indeks: 13,08655
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6b1b80d2afb3deab0c4ca836a921fcaad637890&vid=1163b37d9cf1c10fe0ed252e02a51fe12d6b50dd&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Identity Test Passes
Purity ≥99,5%
pH (0.1M aq soln) 8,1 - 8,5