3-(4-Bromophenyl)propan-1-ol 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 3-(4-Bromophenyl)propyl alcohol, 3-(4-Bromophenyl)-1-propanol
H61118.03 H61118.06
H61118.03EA 1200 NOK
H61118.03 H61118.06
3-(4-Bromophenyl)propan-1-ol 98%
3-(4-Bromophenyl)propan-1-ol
Formel: C₉H₁₁BrO
MW: 215,09 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD09028724
CAS-nummer: 25574-11-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay (GC) 97,5%