o-Fenylendiamin
Leverandør: MP Biomedicals
Synonymer: 1,2-Phenylendiamine, 1,2-Phenylenediamine, 1,2-Diaminobenzene, OPD
0215182850 0215182883
ICNA0215182850EA 940 NOK
ICNA0215182850 ICNA0215182883
o-Fenylendiamin
o-Fenylendiamin
Formel: C₆H₈N₂
MW: 108,14 g/mol
MDL nummer: MFCD00007721
CAS-nummer: 95-54-5
FN: 1673
ADR: 6.1,III