Bromtymolblått natriumsalt, pulver
Leverandør: MP Biomedicals
Synonymer: Sodium α-(3-bromo-5-isopropyl-4-oxo-2-methyl-2,5-cyclohexadienylidene)-2-(3-bromo-4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)toluenesulphonate, Bromothymol blue water soluble, Sodium 2-bromo-4-(3-(3-bromo-4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-1,1-dioxido-3H-benzo[c][1,2]oxathiol-3-yl)-6-isopropyl-3-methylphenolate
0215052405 0215052425
ICNA0215052405EA 490 NOK
ICNA0215052405 ICNA0215052425
Bromtymolblått natriumsalt, pulver
Bromtymolblått natriumsalt
Formel: C₂₇H₂₇Br₂NaO₅S
MW: 646,37 g/mol
MDL nummer: MFCD00077263
CAS-nummer: 34722-90-2