2-Deoxy-D-galactose, powder_white
Leverandør: MP Biomedicals
0215080001 0215080005 0215080025
ICNA0215080001EA 1075 NOK
ICNA0215080001 ICNA0215080005 ICNA0215080025
2-Deoxy-D-galactose, powder_white
2-Deoxy-D-galactose
Inhibitor of fucosylation.
NB: Research Use Only (RUO).
Formel: C₆H₁₂O₅
MW: 164.16 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00014649
CAS-nummer: 1949-89-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Identity Test Passes
Melting Point 109 - 119°C
FTIR Conforms to Standard
Optical Rotation (c=4, H₂O) +54.8° to +66.3°