Analytical HPLC columns, Ultra Aromax (USP L11)
Leverandør: Restek
9127362
9127351
9127311
9127312
9127312-700
9127313-700
9127315
9127315-700
912731E
9127331
9127332
9127332-700
9127333-700
9127335
9127335-700
912733E
9127352
9127352-700
9127353-700
9127355
9127355-700
912735E
9127361
9127362-700
9127363-700
9127365
9127365-700
912736E
912750210
9127511
9127512
9127512-700
9127513-700
9127515
9127515-700
912751E
9127521
9127522
9127522-700
9127523-700
9127525
9127525-700
912752E
9127531
9127532
9127532-700
9127533-700
9127535
9127535-700
912753E
9127551
9127552
9127552-700
9127553-700
9127555
912750212
9127555-700
912755E
9127561
9127562
9127562-700
9127563-700
9127565
9127565-700
912756E
9127571
9127572
9127572-700
9127573-700
9127575
9127575-700
912757E
REST9127362EA
13950
NOK
REST9127362
REST9127351
REST9127311
REST9127312
REST9127312-700
REST9127313-700
REST9127315
REST9127315-700
REST912731E
REST9127331
REST9127332
REST9127332-700
REST9127333-700
REST9127335
REST9127335-700
REST912733E
REST9127352
REST9127352-700
REST9127353-700
REST9127355
REST9127355-700
REST912735E
REST9127361
REST9127362-700
REST9127363-700
REST9127365
REST9127365-700
REST912736E
REST912750210
REST9127511
REST9127512
REST9127512-700
REST9127513-700
REST9127515
REST9127515-700
REST912751E
REST9127521
REST9127522
REST9127522-700
REST9127523-700
REST9127525
REST9127525-700
REST912752E
REST9127531
REST9127532
REST9127532-700
REST9127533-700
REST9127535
REST9127535-700
REST912753E
REST9127551
REST9127552
REST9127552-700
REST9127553-700
REST9127555
REST912750212
REST9127555-700
REST912755E
REST9127561
REST9127562
REST9127562-700
REST9127563-700
REST9127565
REST9127565-700
REST912756E
REST9127571
REST9127572
REST9127572-700
REST9127573-700
REST9127575
REST9127575-700
REST912757E
Analytical HPLC columns, Ultra Aromax (USP L11)
Kromatografikolonner
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable | ||
Karbonbelastning | 17% | |
Kappet ved endene | Ja | N/A |
pH område | 2,5 - 8 | 2,5 - 8 |
Temperaturgrense | 80 °C | 80 °C |
USP kode | L11 |