Saltsyre 0.0714 mol/l (0.1N/1.4), AVS TITRINORM volumetric solution
Leverandør: VWR Chemicals
Warning
307902.400EA 1650 NOK
307902.400
Saltsyre 0.0714 mol/l (0.1N/1.4), AVS TITRINORM volumetric solution
Saltsyre
For sugar Industry testing.
Formel: HCl
Tetthet: 1,000 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011324
CAS-nummer: 7647-01-0
EINECS: 0
FN: 1789
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0,07126 - 0,07154 mol/l
NIST traceable Confirmed