Svovelsyre 95,85 - 96,15% 96% calibration solution of viscosity acc. to DIN EN ISO 307
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
85652.290EA 1125 NOK
85652.290 85652.320
Svovelsyre 95,85 - 96,15% 96% calibration solution of viscosity acc. to DIN EN ISO 307
Svovelsyre
Leveringsinformasjon: This product is not available in all countries. Please check with your local VWR office or supplier.
Formel: H₂SO₄
Kokepunkt: 330 °C (1013 hPa)
Tetthet: 1,84 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00064589
CAS-nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
FN: 1830
ADR: 8,II
REACH: 01-2119458838-20
Merck Indeks: 14,08974
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay 95.85 - 96.15 %