Sentrifuger, benketopp, ventilert/kjølt, 5810 / 5810 R (IVD-merket)
Leverandør: EPPENDORF
5810000.017 5811000.010 5810000.068 5811000.061 5810000.327 5811000.320 5810000.424 5811000.428 5810000.360 5811000.363 5810000.467 5811000.460 5810000.521 5811000.622 5811000.665 5811000.827 5810000.629
521-0076EA 76150 NOK
521-0076 521-0103 521-0143 521-0148 521-0996 521-0998 521-0997 521-0999 521-1144 521-1145 521-1146 521-1147 521-1716 521-1684 EPPE5811000.665 521-2054 521-2053
Sentrifuger, benketopp, ventilert/kjølt, 5810 / 5810 R (IVD-merket)
Sentrifuger Sentrifuger, bordmodell
Denne pålitelige sentrifugen for bruk med middels til høy gjennomstrømning kombinerer ekstraordinær allsidighet og kapasitet for både rør og plater med et ekstraordinært kompakt fotavtrykk. Skuffeadaptere og adaptermoduler kan stables til ønsket rørhøyde er oppnådd og deretter senkes ned på holderne i de rektangulære skuffene. De stabile plastadapterne er robust konstruert og kan enkelt rengjøres, til og med autoklaveres i sin helhet ved kontaminering med biologisk aktivt prøvemateriale.
  • Automatisk rotorgjenkjenning registrerer rotortype og setter
More Product Information
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Modell 5810 5810 R 5810 R
Environmentally Preferable Low Manufacturing Impact Low Manufacturing Impact
Maks. kapasitet 4×750 ml 4×750 ml 4×750 ml
Maks. hastighet 14000 min⁻¹ 14000 min⁻¹ 14000 min⁻¹
Maks. RCF 20913 ×g 20913 ×g 20913 ×g
Temperatur –9...+40 °C –9...+40 °C
Akselerasjons-/bremseramper 10/10 10/10 10/10
Programmer 35 35 35
Ur
Støynivå <70 dB(A) <56 dB(A) <56 dB(A)
Strømforbruk 900 W 1650 W 1650 W
B×D×H 540×610×350 mm 700×610×350 mm 700×610×350 mm
Vekt 68 kg 99 kg 99 kg
Miljøsertifikat Renewable Energy Certificate, ISO 14001 Renewable Energy Certificate, ISO 14001