Temperatur- og trykkloggere, EBI 11
Leverandør: EBRO
1340-6290 1340-6291 1340-6292 1340-6293
620-1576EA 42175 NOK
620-1576 620-1577 620-1578 620-1579
Temperatur- og trykkloggere, EBI 11
Dataloggere
EBI 11 mini dataloggere regnes som den perfekte løsningen for trange steder, ved å tilby temperatur- og trykkmålinger på trange steder.
  • For trange rom som små dampsterilisatorer, flasker, bokser eller poser
  • Validering av dampsterilisatorer og autoklaver
  • Validering av vaskemiddel-desinfektorer og vaskemiddel-desinfektorer for endoskop
  • V4A husmateriale
  • Høy presisjon
  • Helt vanntett
  • Utskiftbart batteri i feltet
The EBI 11 mini data loggers are suitable not only for validation monitoring but can also be used for routine control monitoring.