VWR® Sample Splitters
Leverandør: HAVERBOECKER
HAVE205322280EA 15550 NOK
HAVE205322280 HAVE205322273 HAVE205322297 HAVE205322303 HAVE205322310 HAVE205322327 HAVE205322334 HAVE205322341
VWR® Sample Splitters
Prøveinndelere
For dividing sieved material into representative test sieve samples.
Type RT 6,3 og 12,5: Består av 1 stativ i lakkert stål, 300×250×270 mm, 1 deler av rustfritt stål og 3 tinnbeholdere (1,75 liter) eller laminert plast (2 liter).
Type RT 25, 37,5, 50 og 75: Består av 1 stativ 620×260×420 mm, 1 deler og 3 beholdere med håndtak (8 liter) i galvanisert stål.
Consists of 1 rack 620×260×420 mm, 1 divider and 3 receivers with grab handles (8 litres), all of galvanised steel