Mikroplater i klar polystyren, 384-brønners, Corning®
Leverandør: Corning
3700 3701 3702 3680 3640 3702BC 3844
732-5537EA 9475 NOK
732-5537 732-5538 732-5539 732-5536 732-5520 734-4121 734-2294
Mikroplater i klar polystyren, 384-brønners, Corning®
Mikroplater Celledyrkningsplater
PS, flat bunn.
  • Totalt brønnvolum på 112 μl, arbeidsbrønnvolum på 20 til 80 μl
  • Cellekulturplater sterilisert av gammastråling og sertifisert ikke-pyrogeniske
  • NBS™-plate med universaloptikk, produsert med en avansert polymer med høy klarhet og forbedret kjemisk resistens
  • Lokk leveres med sterile plater, andre lokk kan bestilles separat
White walled plates enhance luminescent signals and have low background luminescence and fluorescence. Black walled plates have low background fluorescence, minimal light scatter.
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable Low Manufacturing Impact
Miljøsertifikat RECs, ISO 14001 - Kennebunk