Temperatur- og fuktighetsovervåking, trådløst, EBI 25
Leverandør: EBRO
1340-6200 1340-6201 1340-6202
620-1562EA 3775 NOK
620-1562 620-1563 620-1564
Temperatur- og fuktighetsovervåking, trådløst, EBI 25
Dataloggere
EBI 25 overvåkningssystem består av en datalogger, en interfase (IF 400), en PC eller server og et evalueringssoftware. Dataloggeren kan anvendes innen matvareindustri, på laboratoriet, til medisinske, farmasøytiske og kjemiske applikasjoner, for kjølerom, kjøleskap og i klimakamre.
  • Alarm med signal via e-post/SMS, automatisk rapportgenerering
  • Sanntidsovervåking av målepunkter
  • Programvaren fungerer som frittstående løsning
EBI 25 gives continuous monitoring of temperature-sensitive goods like blood plasma or medicine in pharmaceutical industries,More Product Information
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Modell EBI 25-T EBI 25-TE EBI 25-TH
Environmentally Preferable
Sensor NTC NTC NTC
Alarm Yes Yes Yes
Grensesnitt
Beskyttelsesklasse IP 67 IP 67 IP 20
levetid batteri 2 years 2 years 2 years
Registreringsintervaller 1 min - 24 h (adjustable) 1 min - 24 h (adjustable) 1 min - 24 h (adjustable)
Vekt 65 g 65 g 65 g
B×D×H 95×48×27 mm 95×48×27 mm 124×48×27 mm
Dataminne - Antall avlesninger 288 288 2×288
Batterier 3,6 V lithium (user replaceable) 3,6 V lithium (user replaceable) 3,6 V lithium (user replaceable)