Clear bottom black and white polystyrene microplates, 96 well, Corning®
Leverandør: Corning
3601 3603 3604 3610 3614 3615 3631 3632 3651 3903 3904 3884 3883 3882 3881 3880 3886 3885 3340 3843 3904BC
734-1608EA 11700 NOK
734-1608 734-1609 732-5516 734-1610 732-5518 732-5519 734-1612 734-1613 732-5523 734-1660 734-1661 734-4158 734-4157 734-4156 734-4155 734-4154 734-4160 734-4159 734-4069 734-2293 CORN3904BC
Clear bottom black and white polystyrene microplates, 96 well, Corning®
Mikroplater Immunologi-mikroplater og strips
PS, flat bunn.
  • Bunnene er 60 % tynnere enn vanlige PS-plater, noe som fører til lavere bakgrunnsfluorescens og gjør det mulig med avlesninger ned til 340 nm
  • Ugjennomsiktige vegger forhindrer krysstale mellom brønner
  • Optisk, klar profil med flat bunn tillater direktevisning i mikroskop
NBS™ = Non Binding Surface.