Fuktighetsanalysator, MB
Leverandør: OHAUS
80252470 80252472
611-3869EA 17250 NOK
611-3869 611-3870
Fuktighetsanalysator, MB
Analysatorer Fuktanalyse
Disse grunnleggende modellene gir nøyaktige og reproduserbare resultater ved en lesbarhet på 0,1% eller 0,05%.
  • Ingen meny – angi ganske enkelt tørkeparametre for tid og temperatur, for enkel bruk
  • MB 23 har IR-oppvarming uten glasskomponenter, noe som gjør at den passer til glassfrie miljøer
  • Svært kompakt, enkel å demontere og rengjøre
For mat, bomull, avløpsvann, keramikk, dyrefôr og andre bruksområder.
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Modell MB23 MB25
Environmentally Preferable
Kapasitet 110 g 110 g
Moisture range 0,01 – 100 0,01 – 100
Temperaturområde 50...160 °C 50...160 °C
Display
Viste resultater
Varmeelementtype
Str panne Ø 90 mm Ø 90 mm
Readability 1 mg/ 0,01 % 1 mg/ 0,01 %
Repeterbarhet Std. Dev. 0,3% (3 g); 0,02% (10 g) Std. Dev. 0,2% (3 g); 0,05% (10 g)
W×D×H 170×130×280 mm 170×130×280 mm
Weight 2 kg 2 kg