Celleskraper og celleløfter, Corning®
Leverandør: Corning
3008 3010 3011
734-1526EA 3450 NOK
734-1526 734-1527 734-1528
Celleskraper og celleløfter, Corning®
Celleskrapere
Skraperne er nyttige for manuell høsting av celler, og de er utviklet for bruk i kolber. Celleløfterne er utviklet for bruk ved høsting av celler (spesielt stamceller) i skåler.
  • Bladutformingen minimerer celleskade og sikrer jevn kontakt med vekstoverflaten
  • Pakket enkeltvis
  • Sterilisert med gammabestråling
  • Garantert pyrogenfrie