Corning® Treated Culture Dishes
Leverandør: Corning
430165 430166 430167 430196 430293 430599 431110 3261 3295 4615
734-1698EA 3375 NOK
734-1698 734-1699 734-1815 734-1703 734-1705 734-1711 734-1727 734-0884 734-4056 CORN4615
Corning® Treated Culture Dishes
Dyrkningsplater Cellekulturskåler
Optisk klar PS. Finnes med flere ulike overflatebehandlinger. Corning® CellBIND®-overflaten øker overflatens væteevne og gir en jevnere celleadhesjon. Skålene med svært lav adhesjon har et kovalent bundet lag med hydrogel som minimerer celleadhesjonen, proteinabsorpsjonen og celleaktiveringen.
  • Med stableringer for enklere håndtering
  • Har avtrekk som gir jevn gassutveksling
  • Sterilisert med gammabestråling
  • Garantert pyrogenfrie
These disposable petri-style dishes are manufactured from optically clear virgin polystyrene. Dishes are equipped with stacking beads to aid in handling and feature vents to ensure consistent gas exchange. Sterilized by gamma irradiation.
The surface minimizes cell attachment, protein absorption, and enzyme activation. It is ideal for culturing stem cells, as it promotes ebryoid body formation from ES cells. Surfaces are stable, noncytotoxic, biologically inert, and nondegradable.