Reading magnifier
Leverandør: Eschenbach
system varioPLUS
630-1040EA 5300 NOK
630-1040
Reading magnifier
Forstørrelsesglass
This illuminated magnifier makes it possible to read small print clearly.
  • Hardt Ceratec® antiripebelegg
  • Batterihåndtak
  • LED-belysning for lenger levetid
  • Lett, asfærisk PXM®-linse
Leveringsinformasjon: Batteriene bør bestilles separat - Denne holderen med LED-lys for presisjonsforstørrelsesglass bruker 2 C-batterier.