Sterile transfer caps for Erlenmeyer flasks, Corning®
Leverandør: Corning
431444 431445 431446 431447 431448 431449
734-4209EA 6725 NOK
734-4209 734-4210 734-4211 734-4212 734-4213 734-4214
Sterile transfer caps for Erlenmeyer flasks, Corning®
Lokk Lokk, sikkerhetsavfall
Overføringslokk med to åpninger. Den ene åpningen ender i 0,2 µm plate på 50 mm, og den andre åpningen er C-Flex-slange som ender i en hann av luer lock-typen eller en hann-hurtigkobling i polykarbonat.
  • Overføringsslangen går helt ned til bunnen av kolben og gir dermed enkel aseptisk væskeoverføring
  • Passer for Erlenmeyer-plastkolber på 1 l, 2 l og 3 l.
NB: *Produktet/produktene på denne siden er utenfor omfanget av EU -direktivet 2019/904