VWR® Standard 3500 Orbital Shaker
Leverandør: VWR Collection
444-7023EA 1425 NOK
444-7023 444-2903 444-2904 444-2905 444-2965
VWR® Standard 3500 Orbital Shaker
Risteapparater Kretsende risteapparater
Risteapparat til generell bruk med mikroprosessorstyring. Ideell for enkle typer blanding, bakteriesuspensjoner, farging og avfarging. Justerbar hastighet gir en konsekvent, jevn blandebevegelse. Hastigheten kan justeres via dreiebryteren med 1 til 10 innstillinger, og opptrappingsfunksjonen øker sakte hastigheten til settpunktet, noe som gir ekstra sikkerhet.
  • Kontinuerlig eller tidsstyrt drift fra 1 til 120 min
  • Et utvalg av utskiftbart tilbehør tilgjengelig
  • Kan brukes ved 0 til +40 °C (maksimum 80 % relativ fuktighet, ikke-kondenserende) i