Polycarbonate erlenmeyer flasks with screw caps, Corning®
Leverandør: Corning
430183 430421 430422 431143 431144 431145 431146 431147 431252 431253 431255 431256 431401 431402 431403 431404 431405 431406 431407 431408 431684 431685
734-1820EA 6400 NOK
734-1820 734-1832 734-1833 734-1885 734-1886 734-1887 734-1888 734-1889 734-1902 734-1903 734-1904 734-1905 734-4197 734-4198 734-4199 734-4200 734-4201 734-4202 734-4203 734-4204 734-2758 734-2759
Polycarbonate erlenmeyer flasks with screw caps, Corning®
Kolber Erlenmeyerkolber
Optisk klar PC.
  • Inntrykt eller vanlig bunn finnes i alle størrelser (125 ml til 3 L)
  • Innstøpte graderinger sikrer nøyaktighet
  • Lokk med filter gir kontinuerlig gassutveksling, og sikrer samtidig sterilitet og hindrer lekkasje
  • Pakket enkeltvis og sterilisert ved stråling for at de skal være enkle å bruke
  • Garantert pyrogenfrie
Inntrykte og vanlige Corning® Erlenmeyer-kolber er ideelle for suspensjon av kultur og til lagringsformål.
NB: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment,More Product Information