Bottle top vacuum filtration systems, Corning®
Leverandør: Corning
430186 430515 430516 430517 430756 430758 430767 430768 430769 430770 430771 430773 431096 431097 431098 431153 431154 431155 431205 431206 431474 431475
734-1821EA 3800 NOK
734-1821 734-1844 734-1845 734-1846 734-1860 734-1861 513-3346 513-3347 513-3348 513-3349 513-3350 513-3352 513-3354 513-3355 513-3356 513-3357 513-3358 513-3359 734-1900 734-1901 514-0168 514-0169
Bottle top vacuum filtration systems, Corning®
Filter Flasketoppfilter
Vakuumfiltersystemer er tilgjengelig i fire størrelser: 150, 250, 500 ml og 1 L. Adaptere er fargekodet etter membrantype for enkel produktidentifisering: polyetersulfon (PES) gul; celluloseacetat (CA) oransje; cellulosenitrat (CN) blå; nylon (NY) rød.
  • Vinklet slangekobling forenkler tilkobling av vakuumslange
  • Beholderne gir godt grep for lettere håndtering
  • Pakket enkeltvis, sterile, garantert pyrogenfrie
  • Lokk til prøvebeholdere er sterile og pakkes enkeltvis
  • Ekstra plastbeholdere for oppbevaring er tilgjengelig
* 500 ml trakt med 70 mm membran.