Cell culture storage bottles, polystyrene, Corning®
Leverandør: Corning
430281 430282 430518 431175 8388 8390 8393 8396
734-1824EA 1325 NOK
734-1824 734-1825 734-1847 734-1897 700-1786 700-1785 700-1787 700-1783
Cell culture storage bottles, polystyrene, Corning®
Flasker Cellekulturflasker
Engangsflasker av polystyren for lagring av medier, buffere og andre vannholdige løsninger.
  • Lav profil og Easy Grip-utforming, med sider som gir enkel håndtering
  • Forseglingslokkene (45 mm) gir lufttett lukking og er med på å minimere risikoen for kontaminering
  • Flaskene kan brukes med Corning®-vakuumfiltreringssystemene
  • Sterile, garantert pyrogenfrie