VWR® Advanced 10000, Kretsende risteapparater
Leverandør: VWR Collection
444-2919EA 47175 NOK
444-2919 444-2920 444-2921 444-2922 444-2923 444-2918
VWR® Advanced 10000, Kretsende risteapparater
Risteapparater Kretsende risteapparater
Digitale risteapparater med mikroprosessorstyring, noe som er ideelt for blanding av tunge laster, f.eks. cellekulturer, analyse av oppløselighet og ekstraksjonsprosedyrer. Justerbar hastighet gir en konsekvent, jevn blandebevegelse. Accu-drive-ristesystemet gir enestående hastighetskontroll, nøyaktighet, sikkerhet og slitestyrke. Systemet overvåker ristehastigheten kontinuerlig og opprettholder settpunktet selv når belastningen endres.
  • To uavhengige LED-displayer viser hastighet og tid
  • Integrert tidtaker fra 1 s til 160 t viser utløpt tid eller
More Product Information
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Modell Advanced 10000-1 Advanced 10000-2 Advanced 10000-2 Advanced 10000-1
Environmentally Preferable Waste Reducing Waste Reducing
Speed 15 - 500 min⁻¹ 15 - 300 min⁻¹ 15 - 300 min⁻¹ 15 - 500 min⁻¹
Ristebevegelse Kretsende Kretsende Kretsende Kretsende
Max. load 45,4 kg 45,4 kg 45,4 kg 45,4 kg
Power 80 W 80 W 80 W 80 W
kretsløp 25 mm 51 mm 51 mm 25 mm
Vekt 73 kg 73 kg 73 kg 73 kg
W×D×H 676×719×178 mm 676×719×178 mm 676×719×178 mm 676×719×178 mm
Platform W×D 610×610 mm 610×610 mm 610×610 mm 610×610 mm