VWR® Advanced 15000, Kretsende risteapparater
Leverandør: VWR Collection
444-2924EA 72000 NOK
444-2924 444-2925 444-2926 444-2927 444-2928 444-2929
VWR® Advanced 15000, Kretsende risteapparater
Risteapparater Kretsende risteapparater
Digitale risteapparater med mikroprosessorstyring, noe som er ideelt for blanding av svært tunge laster og større beholdere, f.eks. cellekulturer, analyse av oppløselighet og ekstraksjonsprosedyrer. Justerbar hastighet gir en konsekvent, jevn blandebevegelse. Accu-drive-ristesystemet gir enestående hastighetskontroll, nøyaktighet, sikkerhet og slitestyrke. Systemet overvåker ristehastigheten kontinuerlig og opprettholder settpunktet selv når belastningen endres.
  • To uavhengige LED-displayer viser hastighet og tid
  • Integrert tidtaker fra 1 s til 160
More Product Information
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Modell Advanced 15000-1 Advanced 15000-2 Advanced 15000-2
Environmentally Preferable Waste Reducing
Speed 15 - 500 min⁻¹ 15 - 300 min⁻¹ 15 - 300 min⁻¹
Ristebevegelse Kretsende Kretsende Kretsende
Max. load 68 kg 68 kg 68 kg
Power 80 W 80 W 80 W
kretsløp 25 mm 51 mm 51 mm
Vekt 84 kg 84 kg 84 kg
W×D×H 676×719×178 mm 676×719×178 mm 676×719×178 mm
Platform W×D 610×914 mm 610×914 mm 610×914 mm