Sentrifuge, bord-/gulvmodell, ventilert/med kjøling, ROTANTA 460 / 460R / 460RF
Leverandør: Hettich
5660 5650 5660-50 5670 5675
521-1605EA 0 NOK
521-1605 521-1604 521-2103 521-2265 521-1549
Sentrifuge, bord-/gulvmodell, ventilert/med kjøling, ROTANTA 460 / 460R / 460RF
Sentrifuger Sentrifuger, bordmodell
Sentrifuger av høy kvalitet med fremragende ytelse og et stort utvalg av tilbehør som garanterer rask, problemfri drift for daglige laboratorieoppgaver.
  • Motorisert låsing av lokket
  • Standard N-kontrollpanel med rask og nøyaktig angivelse av parametere med valgtaster på det foliebelagte tastaturet, visning av faktiske parameterverdier under sentrifugering, lagring av opptil 3 programmer
  • Utvidet S-kontrollpanel (tilleggsutstyr) med maksimal brukervennlighet (kan lagre opptil 89 programmer og har mange tilleggsfunksjoner)
  • Temperaturkontroll på
More Product Information
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Modell ROTANTA 460 R ROTANTA 460 ROTANTA 460 R (refrigerated and heated) ROTANTA 460 RC ROTANTA 460 RF
Environmentally Preferable Low Manufacturing Impact Low Manufacturing Impact Low Manufacturing Impact Low Manufacturing Impact
Maks. kapasitet 4×750 ml 4×750 ml 4×750 ml 4×750 ml 4×750 ml
Maks. hastighet 15000 min⁻¹ 15000 min⁻¹ 15000 min⁻¹ 15000 min⁻¹ 15000 min⁻¹
Maks. RCF 24400 ×g 24400 ×g 24400 ×g 24400 ×g 24400 ×g
Temperatur –20...+40 °C –20...+90 °C –20...+40 °C –20...+40 °C
Ur 1 sec - 99 hr 59 min 59 sec; continuous run, short cycle mode, pulse key
Strømforsyning 220 - 240 V / 50 Hz 220 - 240 V / 50 - 60 Hz 220 - 240 V / 50 Hz 220 - 240 V / 50 Hz 220 - 240 V / 50 Hz
B×D×H 770×706×456 mm 554×706×456 mm 770×706×456 mm 554×697×683 mm 554×697×961 mm
Vekt 141 kg 101 kg 141 kg 140 kg 164 kg
Miljøsertifikat ISO 14001 (Cert. Reg. No: 12100/10459604 TMS) ISO 14001 (Cert. Reg. No: 12100/10459604 TMS) ISO 14001 (Cert. Reg. No: 12100/10459604 TMS) ISO 14001 (Cert. Reg. No: 12100/10459604 TMS)