Sentrifuger, benketopp, ventilert/kjølt, ROTINA 380 / 380 R
Leverandør: Hettich
1701 1706
521-1153EA 66550 NOK
521-1153 521-1154
Sentrifuger, benketopp, ventilert/kjølt, ROTINA 380 / 380 R
Sentrifuger Sentrifuger, bordmodell
Bordsentrifugene med høy ytelse, ROTINA 380 og ROTINA 380 R stor kapasitet, svært enkel håndtering og jevn og stillegående motor.
  • Jevn og stillegående, børsteløs og vedlikeholdsfri induksjonsmotor
  • Kabinett og lokk i metall for stabile hastigheter, sentrifugekammer og innvendig deksel i rustfritt stål
  • Ergonomisk plasserte kontroller og displayer, svært enkelt å betjene
  • En spesiell låsemekanisme for lokket gjør at du enkelt kan åpne og lukke lokket med én hånd
  • Sikkerhetsfunksjoner: ekstra stålforsterket sentrifugekammer, automatisk