Sentrifuger, benketopp, ventilert/kjølt, UNIVERSAL 320 / 320 R
Leverandør: Hettich
1401 1406
521-0903EA 49175 NOK
521-0903 521-0904
Sentrifuger, benketopp, ventilert/kjølt, UNIVERSAL 320 / 320 R
Sentrifuger Sentrifuger, bordmodell
Sentrifuger med enestående ytelse og et stort utvalg tilbehør som gjør at de kan utføre så å si enhver sentrifugeringsoppgave.
  • Brukervennlig sentrifuge med motorisert låsing av lokket, tastatur med folie for hurtiginntasting, 10 programmerbare minner, rotorer som enkelt kan skiftes ut
  • Metallkabinett og -lokk, sentrifugekammer i rustfritt stål, inspeksjonsvindu i lokket
  • Sikkerhetsfunksjoner: låsing av lokket og holding når rotoren går, nødutkobling av lokksperre, beskyttelse mot misting av lokket, overopphetingsvern for motoren, overopphetingsvern for
More Product Information
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Modell UNIVERSAL 320 UNIVERSAL 320 R
Environmentally Preferable Low Manufacturing Impact Low Manufacturing Impact
Maks. kapasitet - swing-out-rotor 4×100 ml 4×100 ml
Maks. hastighet - vinkelrotor 15000 min⁻¹ 15000 min⁻¹
Maks. RCF - vinkelrotor 21382 ×g 21382 ×g
Temperatur –20...+40 °C
Ur
Strømforsyning 200 - 240 V / 50 - 60 Hz 200 - 240 V / 50 - 60 Hz
B×D×H 395×520×346 mm 401×695×346 mm
Vekt 29 kg 53 kg
Miljøsertifikat ISO 14001 (Cert. Reg. No: 12100/10459604 TMS) ISO 14001 (Cert. Reg. No: 12100/10459604 TMS)