Automatiske digitale RX-7000α,refraktometre, RX-9000α
Leverandør: Atago
635-0397EA 0 NOK
635-0397
Automatiske digitale RX-7000α,refraktometre, RX-9000α
Refraktometere Refraktometer, benkmodell
Modellene RX-9000α er automatiske digitale refraktometre som kan angi måletemperaturen internt, og kan måle refraktiv indeks, °Brix og konsentrasjon for ulike væsker raskt og nøyaktig.
  • En Peltier termomodul for temperaturkontroll fra 5 til 70 °C
  • Målingen starter automatisk etter at prøven har nådd ønsket temperatur
  • Refraktiv indeks og °Brix ved angitt temperatur vises raskt