1,2-Bis[(2S,5S)-2,5-dimethyl-1-phospholanyl]benzene ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: (+)-1,2-Bis((2S,5S)-2,5-dimethylphospholano)benzene, (S,S)-Me-DUPHOS, 1,2-Bis((2S,5S)-2,5-dimethylphospholan-1-yl)benzene
H60647.MD H60647.03
H60647.MDEA 2075 NOK
H60647.MD H60647.03
1,2-Bis[(2S,5S)-2,5-dimethyl-1-phospholanyl]benzene ≥97%
1,2-Bis[(2S,5S)-2,5-dimethyl-1-phospholanyl]benzene
It is a DuPhos and BPE ligands which are highly efficient privileged ligands.
Formel: C₁₈H₂₈P₂
MW: 306,37 g/mol
Smeltepunkt: 66…76 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00142322
CAS-nummer: 136735-95-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Sensitivity Air Sensitive
Solubility Insoluble in water