Magnetrører, med varme, RET basic IKAMAG® safety control
Leverandør: IKA
3622000 3622003 3622001 3622002
442-2378EA 19475 NOK
442-2378 442-0732 IKAA3622001 442-1130
Magnetrører, med varme, RET basic IKAMAG® safety control
Omrørere Magnetrørere med varmeplate
Magnetrører for varmeplate med ekstremt rask oppvarmingstid og integrert temperaturkontroll, passer for uovervåket drift. Enhetene har hylse i henhold til DIN 12878 for tilkobling til et kontakttermometer, f.eks. ETS-D5, noe som gir nøyaktig temperaturkontroll. Funksjonene omfatter høy magnetstyrke, elektronisk hastighetskontroll og digital visning av feilkoder.
  • Nøyaktig temperatur- og hastighetsinnstilling ved hjelp av det digitale displayet, selv når apparatet er slått av
  • Den angitte sikkerhetstemperaturgrensen vises digitalt
  • Økt sikkerhet på grunn