VWR®, Ståkolbe med NS-slip
Leverandør: VWR Collection
201-1381EA 235 NOK
201-1381 201-1380 201-1382 201-1383 201-1384 201-1344 201-1348 201-1360 201-1361
VWR®, Ståkolbe med NS-slip
Kolber Ståkolbe
Borosilikatglass, klart 3.3.
  • Høy kjemikaliebestandighet
  • Høy temperaturbestandighet
  • Høy bestandighet mot temperaturendringer
Det rimelige alternativet for en rekke bruksområder på laboratoriet. Med skrivefelt. Artikkelnummeret er trykt på, slik at det er enkelt å foreta nye bestillinger.
DIN 12348
Sertifiseringer: DIN 12348