VWR®, Rundkolbe, med NS-slip
Leverandør: VWR Collection
201-1351EA 205 NOK
201-1351 201-1352 201-1353 201-1354 201-1355 201-1356 201-1357 201-1358 201-1359 201-1321 201-1322 201-1326 201-1342 201-1343
VWR®, Rundkolbe, med NS-slip
Kolber Rundkolbe
Borsilikatglass,Klar 3.3.
  • Høy kjemikaliebestandighet
  • Høy temperaturbestandighet
  • Høy bestandighet mot temperaturendringer
Det rimelige alternativet for en rekke bruksområder på laboratoriet. Med skrivefelt. Artikkelnummeret er trykt på, slik at det er enkelt å foreta nye bestillinger.
DIN 12348
Sertifiseringer: DIN 12348