E.Z.N.A.® DNA-Minikit for jord
Leverandør: OMEGA BIO-TEK
D5625-00 D5625-01 D5625-02
D5625-00EA 310 NOK
D5625-00 D5625-01 D5625-02
E.Z.N.A.® DNA-Minikit for jord
Nukleinsyre reagenser Nukleinsyrerensingsreagenser og -kit
E.Z.N.A.® DNA-kitet for jord er utformet for å isolere svært rent DNA fra jordprøver som typisk inneholder humussyre, som er en PCR-inhibitor. Dette kitet har blitt brukt til å isolere DNA fra bakterier som er vanskelige å lysere, sopp og alger som finnes i en rekke prøver, for eksempel, leire, sand, torv og kalk- eller leirholdige jordprøver. Isolert DNA kan brukes for de fleste nedstrømsapplikasjoner, inkludert PCR, Southern blot og SNP-analyse.
  • DNA isolasjon på én time
  • Optimaliserte buffere gir garantert rent DNA hver gang
  • Rent DNA som passer for de fleste nedstrømsapplikasjoner