Cellekulturplate (HTS), 384-brønner, BRANDplates®
Leverandør: Brand
781980 781981 781982 781986 781987 781988 781989
735-2105EA 9075 NOK
735-2105 735-2106 735-2107 735-2111 735-2112 735-0372 735-0373
Cellekulturplate (HTS), 384-brønner, BRANDplates®
Mikroplater Celledyrkningsplater
PS, solid eller med gjennomsiktig bunn. Disse flatbunnede platene finnes i ulike farger og med standard eller gjennomsiktig bunnformat.
cellGrade™: Standardoverflaten for dyrking av adherente celler. Kjemiske grupper på platens overflate bindes til serumforbindelsene og stimulerer veksten av immobiliserte celler.
cellGrade™ plus: Denne overflaten har en proteinlignende struktur. Det er mulig å dyrke celler i serumreduserte medier. CellGrade™ plus-overflaten er egnet til dyrking av cellelinjer som har vanskelig for å feste seg.
cellGrade™ premium: Denne overflaten er poly-D-lysin-More Product Information