2-Keto-D-gluconic acid hemicalcium salt monohydrate 99%, pulver
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
J66609.03 J66609.06
J66609.03EA 955 NOK
J66609.03 J66609.06
2-Keto-D-gluconic acid hemicalcium salt monohydrate 99%, pulver
2-Keto-D-gluconic acid hemicalcium salt monohydrate
Formel: C₆H₉O₇·½Ca·H₂O
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00149104
CAS-nummer: 3470-37-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Form Powder