Mikrosentrifuge, ventilert / med kjøling, MIKRO 220 / 220 R
Leverandør: Hettich
2200 2205 2205DGW17
521-0908EA 44925 NOK
521-0908 521-0909 HETT2205DGW17
Mikrosentrifuge, ventilert / med kjøling, MIKRO 220 / 220 R
Sentrifuger Mikrosentrifuger
Kraftfulle, kompakte bordsentrifuger som er svært stillegående, til behandling av mikroliterrør på 0,2 til 2,0 ml, brukes i kliniske laboratorier samt innen genforskning, virologi og bakteriologi.
  • Tastatur med folie for hurtigangivelse, dreiebryter, metallkabinett og -lokk, sentrifugeringskammer i rustfritt stål, inspeksjonsvindu i lokket
  • Lagring av 10 programmer i minnet
  • 9 akselerasjons-/bremseramper kan forvelges, eller reduksjon uten bremsing
  • MIKRO 220 R: trinnløs justering fra –20 til +40 °C, hurtigkjølingsfunksjon