UV/Vis spectrophotometers, U-3900
Leverandør: VWR Collection
2J2-0013 2J2-0032
634-0756EA 0 NOK
634-0756 634-0754
UV/Vis spectrophotometers, U-3900
Spektrofotometre og fotometre UV/Vis-spektrofotometere
U-3900 og U-3900H spektrofotometre er omfattende løsninger av forskningskvalitet. De gir utmerket ytelse med lavt strølys, valgbart båndpass og høy energi.
  • Stabiliteten som oppnås med dobbel stråle gir bedre nøyaktighet og reproduserbarhet over lengre tid, og mulighet til å bruke referansestråle på svært absorberende prøver gir bedre signal-to-noise ratio
  • Valgbar skanningshastiget fra 1,5 - 2400 nm/min, og skanningshastighet for UV-området som kan endres for enda bedre støyreduksjon
  • USB-grensesnitt, og en bærbar datamaskin kan enkelt plasseres oppå instrumentets flate overflate (se bildet)
  • Varig og robust metallhus med en massiv optisk benk i støpt aluminium
U-3900H er særlig nyttig til målinger av prøver med høy absorbans / lav transmittans, da den likevel oppnår utmerket linaritet.
Bestillingsinformasjon: VWR har et fullstendig sortiment av tilbehør tilgjengelig, inkludert sippersystemer, alternative kyvetteholdere, filterholdere og "integrating sphere". Kontakt den lokale VWR-spesialisten for ytterligere informasjon.
Leveringsinformasjon: UV-Solutions® for U-3900 tilbyr den omfattende funksjonsfleksibiliteten som kreves av brukere i laboratoriemiljøer