Hengetermostat, Alpha
Leverandør: Lauda
Alpha
461-1241EA 11925 NOK
461-1241 LAUDL000626 LAUDL000622
Hengetermostat, Alpha
Termostatbad Termostatbad, åpent Termostatkontrollere
Alpha-hengetermostaten har en brukervennlig kontrollkonsoll som betjenes ved hjelp av tre knapper, og et stort, godt leselig LED-display gjør det enkelt å navigere i menyen. Termostatene egner seg for ikke brennbare væsker (vann, vann/glykolblandinger). Enhetene kan brukes til både interne og eksterne termostatoppgaver. En temperaturstabilitet på ±0,05 K gir nøyaktig oppvarming og kjøling for en rekke bruksområder. Hvis du bruker det valgfrie sirkulasjonspumpesettet og en kjølespole, kan hengetermostaten utvides for å gi et fullstendig termostatsystem.
  • Temperaturområde: 25 til 100 °C, inndeling: 0,1 °C, temperaturstabilitet på ± 0,05 K
  • Ettpunkts brukerkalibrering for rekalibrering av driftstemperaturer
  • Pumpens gjennomstrømningshastighet kan reduseres fra 15 til 5 L/min ved hjelp av en reduksjonsenhet
  • Sikkerhetsfunksjoner som alarmer, advarsler og feil vises på LED displayet
Maksimale pumpekapasiteter:
15 l/min, 200 mbar
Leveringsinformasjon: Leveres med enhet for strømningsreduksjon og skruklemme, som gjør at termostaten kan festes til en hvilken som helst tank med veggtykkelse på opptil 30 mm og kapasitet på opptil 50 liter. Den maksimalt oppnåelige temperaturen avhenger av tankisoleringen.