Kjøletermostater, Alpha-serien
Leverandør: LAUDA
L000643 L000644 L000645 L000646 L000638 L000639 L000640 L000641 L000642
LAUDL000643EA 51550 NOK
LAUDL000643 LAUDL000644 LAUDL000645 LAUDL000646 461-1249 461-1250 461-1251 LAUDL000641 LAUDL000642
Kjøletermostater, Alpha-serien
Termostatbad Termostatbad, lukket Termostatbad med kjøling
Alpha-kjøletermostatene har en brukervennlig kontrollkonsoll som betjenes ved hjelp av tre knapper, og et stort, oversiktlig LED-display gjør det enkelt å navigere i menyen. Termostatene egner seg for ikke-brennbare væsker (vann, vann-/glykolblandinger). Enhetene kan brukes til både interne og eksterne termostatoppgaver. En temperaturstabilitet på ± 0,05 K gir nøyaktig oppvarming og kjøling for en rekke bruksområder. Det automatiske kjølesystemet muliggjør kjøling i hele temperaturområdet på −25 til +100 °C. Alle kjøletermostater inneholder et kompressorsystem som kan slås avMore Product Information