VWR®, Svaber, Critical Swab
Leverandør: VWR Collection
149-0335EA 2875 NOK
149-0335 149-0336
VWR®, Svaber, Critical Swab
Svabere Svabere for prøvetaking
Vattpinne med 'skum-over-bomull'-tupp til engangsbruk, med 100% polyuretanskum med 100 ppi og treskaft.
  • kombiner fordelene ved svaber med skum- og bomullshode
  • ytterside i skum som motvirker riper og de fleste løsningsmidler
  • bomullskjerne som er høyabsorberende
NB: *Produktet/produktene på denne siden er utenfor omfanget av EU -direktivet 2019/904