VWR® Critical Swabs
Leverandør: VWR Collection
149-0334EA 3400 NOK
149-0334 149-0338 149-0339
VWR® Critical Swabs
Svabere Svabere for prøvetaking
Svaberne har polyuretanskum med 100 ppi og åpne eller lukkede celler, og de har skaft i 100% ubehandlet polypropylen. Noen har blått, glassfylt skaft i polypropylen, noe som gir ekstra stivhet og passer godt til bruk i kontrollerte miljøer.
  • For bruk i kontrollerte miljøer
  • Tåler de vanligste løsningsmidlene
  • Lager ikke riper for å beskytte ømfintlige komponenter
NB: *Produktet/produktene på denne siden er utenfor omfanget av EU -direktivet 2019/904